Bariumbromid, wasserfrei 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
315380500 315382500
ACRO315380500EA 77.8 EUR
ACRO315380500 ACRO315382500
Bariumbromid, wasserfrei 99%, rein
Barium bromide
Formel: BaBr₂
Siedepunkt: 1835 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003444
CAS-Nummer: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00995
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %