Calciumhexaborid ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41722.06
41722.14
41722.22
41722.06EA
74.4
EUR
41722.06
41722.14
41722.22
Calciumhexaborid ≥99,5%
Calciumhexaborid
Purity: 99.5%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Formel:
B₆Ca Schmelzpunkt: 2235 °C Dichte: 2,30 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148904 CAS-Nummer: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |