Calciumhexaborid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41551.14
41551.22
41551.14EA
155
EUR
41551.14
41551.22
Calciumhexaborid ≥99% (Metall-Basis)
Calciumhexaborid
Purity: 99+%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Formel:
B₆Ca Schmelzpunkt: 2235 °C Dichte: 2,30 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148904 CAS-Nummer: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |