Magnesiumdiborid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Magnesium boride
M-Clarity™ quality level = MQ100
553913-25G 553913-5G
SIAL553913-25GEA 226 EUR
SIAL553913-25G SIAL553913-5G
Magnesiumdiborid, Sigma-Aldrich®
Magnesiumdiborid
Formel: B₂Mg
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049752
CAS-Nummer: 12007-25-9
EINECS: 234-501-2