Magnesiumdiborid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Magnesium boride
88149.22 88149.06 88149.14
88149.22EA 433 EUR
88149.22 88149.06 88149.14
Magnesiumdiborid ≥99% (Metall-Basis)
Magnesiumdiborid
Purity: 99% CAS No.: 12007-25-9 Molecular Formula: B2Mg Formula Weight: 45.93 Physical Form: -100 Mesh Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. MDL No.: MFCD00049752
Formel: B₂Mg
Schmelzpunkt: 800 °C (dec.)
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049752
CAS-Nummer: 12007-25-9
EINECS: 234-501-2