Natriumorthovanadat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
450243-10G
450243-50G
SIAL450243-10GEA
70.9
EUR
SIAL450243-10G
SIAL450243-50G
Natriumorthovanadat, Sigma-Aldrich®
Natriumorthovanadat
Formel:
Na₃O₄V Schmelzpunkt: 850…866 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003511 CAS-Nummer: 13721-39-6 EINECS: 237-287-9 |