Natriumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium bisulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
307823-2.5KG 307823-20KG 307823-500G
SIAL307823-2.5KGEA 218 EUR
SIAL307823-2.5KG SIAL307823-20KG SIAL307823-500G
Natriumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogensulfat
Formel: HNaO₄S
Molekulargewicht: 120.06 g/mol
Schmelzpunkt: 181.85
Dichte: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003531
CAS-Nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08729