Natriumhydrogensulfat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Sodium bisulphate
2373.1 2373.2
ROTH2373.1EA 0 EUR
ROTH2373.1 ROTH2373.2
Natriumhydrogensulfat
Natriumhydrogensulfat
Formel: HNaO₄S
Schmelzpunkt: 181.85 °C
Dichte: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003531
CAS-Nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729