Kaliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Potassium bisulphate

401544-10G 401544-50G
SIAL401544-10GEA 48.4 EUR
SIAL401544-10G SIAL401544-50G
Kaliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Kaliumhydrogensulfat
Formel: KHSO₄
Molekulargewicht: 136.17 g/mol
Schmelzpunkt: 214
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN-Nummer: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR