Kaliumhydrogensulfat mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, geschmolzen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Potassium bisulphate
13800.22 13800.36
13800.22EA 71.6 EUR
13800.22 13800.36
Kaliumhydrogensulfat mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, geschmolzen
Kaliumhydrogensulfat
Formula Weight: 136.17 Physical Form: Fused Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 214° UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00066385
Formel: KHSO₄
Molekulargewicht: 136.17 g/mol
Schmelzpunkt: 214
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN-Nummer: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695