Kaliumhydrogensulfat 98.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium bisulphate
207755000
207750025
ACRO207755000EA
58.3
EUR
ACRO207755000
ACRO207750025
Kaliumhydrogensulfat 98.5% zur Analyse
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ Schmelzpunkt: 214 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN-Nummer: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 13,07695 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Adhering crystals |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |