Natriumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S6547-2.5KG S6547-500G
SIALS6547-2.5KGEA 477 EUR
SIALS6547-2.5KG SIALS6547-500G
Natriumsulfat, Sigma-Aldrich®
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molekulargewicht: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 888
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM