Natriumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
0836-1KGEA 168 EUR
0836-1KG 0836-2.5KG 0836-500G
Natriumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molekulargewicht: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 888
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on ignition ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.2 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.01%
Purity ≥99%