Kaliumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9458-1KG
P9458-250G
SIALP9458-1KGEA
222
EUR
SIALP9458-1KG
SIALP9458-250G
Kaliumsulfat, Sigma-Aldrich®
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Molekulargewicht: 174.26 g/mol Siedepunkt: 1698 Schmelzpunkt: 1069 Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS-Nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...