Kaliumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204129-10G 204129-50G
SIAL204129-10GEA 127 EUR
SIAL204129-10G SIAL204129-50G
Kaliumsulfat, Sigma-Aldrich®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molekulargewicht: 174.26 g/mol
Siedepunkt: 1698
Schmelzpunkt: 1069
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759