Kaliumsulfat, wasserfrei 99+%, körnig zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
205945000
205940025
ACRO205945000EA
32.6
EUR
ACRO205945000
ACRO205940025
Kaliumsulfat, wasserfrei 99+%, körnig zur Analyse
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Molekulargewicht: 174.26 g/mol Siedepunkt: 1689 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 1067 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS-Nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Granular powder |
pH | 5.5 to 8.5 (5 % at 25°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤5 ppm |