Cäsiumsulfat
Lieferant: Roth Carl
9355.1
9355.2
ROTH9355.1EA
0
EUR
ROTH9355.1
ROTH9355.2
Cäsiumsulfat
Cesium sulphate
Formel:
Cs₂O₄S Molekulargewicht: 361.87 g/mol Siedepunkt: 1627 Schmelzpunkt: 1010 Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010959 CAS-Nummer: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 13,02025 |