Cäsiumsulfat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 39 EUR
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Cäsiumsulfat ≥99%
Cesium sulphate
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
Formel: Cs₂O₄S
Molekulargewicht: 361.87 g/mol
Siedepunkt: 1627
Schmelzpunkt: 1010
Dichte: 4.24
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010959
CAS-Nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025