Cäsiumsulfat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11112.09 11112.18
11112.09EA 102 EUR
11112.09 11112.18
Cäsiumsulfat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Cesium sulphate
Purity: 99.997% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2O4S Formula Weight: 361.87 Physical Form: Powder Density: 4.243 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1010° Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Formel: Cs₂O₄S
Molekulargewicht: 361.87 g/mol
Siedepunkt: 1627
Schmelzpunkt: 1010
Dichte: 4.243
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010959
CAS-Nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016