Cäsiumsulfat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10027.14 10027.22
10027.14EA 62.3 EUR
10027.14 10027.22
Cäsiumsulfat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cesium sulphate
Purity: 99.9% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 4.243 Melting Point: 1010° Solubility: Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol, acetone, pyridine Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Formel: Cs₂O₄S
Molekulargewicht: 361.87 g/mol
Siedepunkt: 1627
Schmelzpunkt: 1010
Dichte: 4.243
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010959
CAS-Nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016