Cäsiumsulfat 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 36.7 EUR
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
Cäsiumsulfat 99+%, rein
Cesium sulphate
Formel: Cs₂O₄S
Molekulargewicht: 361.87 g/mol
Siedepunkt: 1900 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1005 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010959
CAS-Nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %