Natriumsulfit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4672-100G
S4672-1KG
S4672-250G
SIALS4672-100GEA
75.5
EUR
SIALS4672-100G
SIALS4672-1KG
SIALS4672-250G
Natriumsulfit, Sigma-Aldrich®
Sodium sulphite
Formel:
Na₂SO₃ Schmelzpunkt: > 500 °C Dichte: 2.63 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003503 CAS-Nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH-Nummer: 01-2119537420-49 Merck Index: 13,08757 |