Natriumsulfit
Lieferant: Roth Carl
P033.1
P033.2
ROTHP033.1EA
22.6
EUR
ROTHP033.1
ROTHP033.2
Natriumsulfit
Sodium sulphite
Formel:
Na₂SO₃ Schmelzpunkt: > 500 °C Dichte: 2.63 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003503 CAS-Nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH-Nummer: 01-2119537420-49 Merck Index: 13,08757 |