Natriumsulfit
Lieferant: Roth Carl
8637.1 8637.2
ROTH8637.1EA 0 EUR
ROTH8637.1 ROTH8637.2
Natriumsulfit
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Schmelzpunkt: > 500 °C
Dichte: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH-Nummer: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757