Kaliumperoxodisulfat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05092.0250 1.05092.9050
1.05092.0250EA 110 EUR
1.05092.0250 1.05092.9050
Kaliumperoxodisulfat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN-Nummer: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer