Kaliumperoxodisulfat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
A15310.0E A15310.36
A15310.0EEA 210 EUR
A15310.0E A15310.36
Kaliumperoxodisulfat ≥97%
Kaliumperoxodisulfat
Purity: 97% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2O8S2 Formula Weight: 270.33 Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
Formel: K₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C (dec.)
Dichte: 2.477
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN-Nummer: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656