Kaliumperoxodisulfat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
202010010
202010250
202015000
202012500
202010050
ACRO202010010EA
89.2
EUR
ACRO202010010
ACRO202010250
ACRO202015000
ACRO202012500
ACRO202010050
Kaliumperoxodisulfat 99+% zur Analyse
Kaliumperoxodisulfat
Formel:
K₂S₂O₈ Schmelzpunkt: 100 °C (dec.) Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011386 CAS-Nummer: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN-Nummer: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,07741 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤120 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Manganese (Mn) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |