Natriummetabisulfit
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
P755.1 P755.2 P755.5
ROTHP755.1EA 24.7 EUR
ROTHP755.1 ROTHP755.2 ROTHP755.5
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH-Nummer: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM