di-Kaliumhexachloroplatinat (∼40% Pt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dipotassium hexachloroplatinate
195350010 195350050 195350250
ACRO195350010EA 129 EUR
ACRO195350010 ACRO195350050 ACRO195350250
di-Kaliumhexachloroplatinat (∼40% Pt)
di-Kaliumhexachloroplatinat
Formel: K₂PtCl₆
Molekulargewicht: 485.99 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011389
CAS-Nummer: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07720
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)