Natriumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
71496-1KG 71496-250G
SIAL71496-1KGEA 88.5 EUR
SIAL71496-1KG SIAL71496-250G
Natriumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Schmelzpunkt: ∼650 °C
Dichte: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH-Nummer: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806