Kaliumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5655-100G P5655-1KG P5655-500G
SIALP5655-100GEA 35.4 EUR
SIALP5655-100G SIALP5655-1KG SIALP5655-500G
Kaliumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molekulargewicht: 136.09 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH-Nummer: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744