Kaliumdihydrogenphosphat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
3904.1 3904.2 3904.3 3904.5
ROTH3904.1EA 86.4 EUR
ROTH3904.1 ROTH3904.2 ROTH3904.3 ROTH3904.5
Kaliumdihydrogenphosphat
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molekulargewicht: 136.09 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH-Nummer: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744