di-Kaliumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P8281-100G
P8281-500G
SIALP8281-100GEA
31.2
EUR
SIALP8281-100G
SIALP8281-500G
di-Kaliumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Schmelzpunkt: 340 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |