di-Kaliumhydrogenphosphat
Lieferant: Roth Carl
T875.1
T875.2
ROTHT875.1EA
35.6
EUR
ROTHT875.1
ROTHT875.2
di-Kaliumhydrogenphosphat
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Schmelzpunkt: 340 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |