di-Kaliumhydrogenphosphat
Lieferant: Roth Carl
6875.1
6875.2
ROTH6875.1EA
50
EUR
ROTH6875.1
ROTH6875.2
di-Kaliumhydrogenphosphat
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Schmelzpunkt: 340 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |