di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37010.5000 1.37010.9012 1.37010.9029
1.37010.5000EA 649 EUR
1.37010.5000 1.37010.9012 1.37010.9029
di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM