di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥98% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0705-2.5KGEA 434 EUR
0705-2.5KG 0705-500G 0705-12KG 0705-50KG
di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥98% ACS
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride < 0,003%
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,001%
Loss on Drying ≤ 1%
Nitrogen Compounds ≤ 0,001%
pH (5%, Water) @25°C 8,5 - 9,6
Purity ≥ 98%
Sodium ≤ 0,05%
Sulphate ≤ 0,005%