tri-Natriumphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
342483-2.5KG 342483-25G 342483-500G
SIAL342483-2.5KGEA 162 EUR
SIAL342483-2.5KG SIAL342483-25G SIAL342483-500G
tri-Natriumphosphat, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumphosphat
Formel: Na₃O₄P
Schmelzpunkt: 73,3…76.7 °C
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003510
CAS-Nummer: 7601-54-9
EINECS: 231-509-8
UN-Nummer: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808