Kaliumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse (max. 0,05% Na), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05029.1000 1.05029.9050
1.05029.1000EA 123 EUR
1.05029.1000 1.05029.9050
Kaliumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse (max. 0,05% Na), Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN-Nummer: 1813
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material