Kaliumhydroxid ≥85%, Pulver, technische Qualität, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
06103-5KG 06103-40KG
06103-5KGEA 186.59 EUR
06103-5KG HONC06103-40KG
Kaliumhydroxid ≥85%, Pulver, technische Qualität, Fluka™
Kaliumhydroxid
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1.327 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 360 °C
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN-Nummer: 1813
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 85 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 719 °C)