Kaliumhydroxid ≥85%, Schuppen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potash caustic, Caustic potash
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
A16199.36EA
27.3
EUR
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
Kaliumhydroxid ≥85%, Schuppen
Kaliumhydroxid
Purity: 85%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Formel:
KOH Molekulargewicht: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1320…1324 °C Schmelzpunkt: 360 Dichte: 2.044 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN-Nummer: 1813 ADR: 8 II REACH-Nummer: 01-2119487136-33 Merck Index: 14,7640 |