Kaliumhydroxid ca. 85%, Plätzchen ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
424140025 424140250 424145000 424140050 424140251
ACRO424140025EA 112 EUR
ACRO424140025 ACRO424140250 ACRO424145000 ACRO424140050 ACRO424140251
Kaliumhydroxid ca. 85%, Plätzchen ACS
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 360 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN-Nummer: 1813
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥85 % (KOH)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Potassium carbonate ≤2.0 % (K2CO3)
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %