Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229741-125G 229741-25G
SIAL229741-125GEA 370 EUR
SIAL229741-125G SIAL229741-25G
Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lithium nitrate
Formel: LiNO₃
Molekulargewicht: 68.95 g/mol
Schmelzpunkt: 255
Dichte: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN-Nummer: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558