Lithiumnitrat ≥99,5%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 246.9 EUR
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Lithiumnitrat ≥99,5%, Reagenzqualität
Lithium nitrate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiNO₃
Molekulargewicht: 68.95 g/mol
Siedepunkt: >450 °C (dec. below the boiling point)
Schmelzpunkt: 264 °C (1.013 hPa)
Dichte: 2.38 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN-Nummer: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %