Cäsiumnitrat ≥99,999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid cesium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
203041-10G
203041-50G
SIAL203041-10GEA
128
EUR
SIAL203041-10G
SIAL203041-50G
Cäsiumnitrat ≥99,999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Cesium nitrate
Formel:
CsNO₃ Siedepunkt: 737 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 414 °C Dichte: 3.68 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010963 CAS-Nummer: 7789-18-6 EINECS: 232-146-8 UN-Nummer: 1451 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,02057 |