Natriumnitrit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diazotizing salts
M-Clarity™ quality level = MQ200
563218-100G
563218-25G
SIAL563218-100GEA
424
EUR
SIAL563218-100G
SIAL563218-25G
Natriumnitrit, Sigma-Aldrich®
Sodium nitrite
Formel:
NaNO₂ Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 284 °C Dichte: 2.168 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS-Nummer: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN-Nummer: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08721 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...