Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium triazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S8032-100G
S8032-25G
S8032-500G
SIALS8032-100GEA
154
EUR
SIALS8032-100G
SIALS8032-25G
SIALS8032-500G
Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Natriumazid
Formel:
NaN₃ Molekulargewicht: 65.01 g/mol Schmelzpunkt: 275 Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003536 CAS-Nummer: 26628-22-8 EINECS: 247-852-1 UN-Nummer: 1687 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,08653 |