Kaliumperiodat 99.5%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
198391000 198395000 198390025
ACRO198391000EA 90.6 EUR
ACRO198391000 ACRO198395000 ACRO198390025
Kaliumperiodat 99.5%, reinst
Kaliumperiodat
Formel: KlO₄
Schmelzpunkt: 582 °C
Dichte: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011407
CAS-Nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.4 %
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm