Natriumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
409286-100G 409286-10G 409286-1G
SIAL409286-100GEA 465 EUR
SIAL409286-100G SIAL409286-10G SIAL409286-1G
Natriumiodid, Sigma-Aldrich®
Natriumiodid
Formel: NaI
Molekulargewicht: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1300
Schmelzpunkt: 662
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705