Natriumiodid
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
8783.1
8783.2
ROTH8783.1EA
0
EUR
ROTH8783.1
ROTH8783.2
Natriumiodid
Natriumiodid
Formel:
NaI Molekulargewicht: 149.89 g/mol Siedepunkt: 1300 Schmelzpunkt: 662 Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS-Nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,08705 |